Läs mer
alpha-Artemether, TRC
Produktkod. 30004842
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004842 250 mg
30007007 25 mg
30011923 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004842 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA777410250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71939-51-0
Molekylformel C16 H26 O5
Molekylvikt (g/mol) 298.37
Synonym 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-, SM 229, Artemether Related Compound B (USP), 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, [3R-(3alpha,5abeta,6beta,8abeta,9alpha,10beta,12beta,12aR*)]-, (+)-alpha-Artemether, alpha-Artemether, alpha-Dihydroartemisinin methyl ether, Artemether RC B (USP), Artemether Related Compound B
IUPAC-namn (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
LEDER CO[C@@H]1O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]([C@H]1C)[C@@]24OO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Artemether
Analyt- eller komponentnamn alpha-Artemether
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 298.178