missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

alpha-Artemether, TRC

Produktkod. 30007007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007007 25 mg
30004842 250 mg
30011923 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA77741025MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 71939-51-0
Molekylformel C16 H26 O5
Molekylvikt (g/mol) 298.37
Synonym 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-, SM 229, Artemether Related Compound B (USP), 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, [3R-(3alpha,5abeta,6beta,8abeta,9alpha,10beta,12beta,12aR*)]-, (+)-alpha-Artemether, alpha-Artemether, alpha-Dihydroartemisinin methyl ether, Artemether RC B (USP), Artemether Related Compound B
IUPAC-namn (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
LEDER CO[C@@H]1O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]([C@H]1C)[C@@]24OO3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Artemether
Analyt- eller komponentnamn alpha-Artemether
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 298.178
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.