Läs mer
alpha-Asarone, MedChemExpress
Produktkod. 16442549
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16442549 1 g
1 options
Produktkod. 16442549 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0700
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress alpha-Asarone (α-Asarone) is one of the main psychoactive compounds, and possesses an antidepressant-like activity in mice.
alpha-Asarone (α-Asarone) is one of the main psychoactive compounds, and possesses an antidepressant-like activity in mice.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Asarone
CAS 2883-98-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H16O3
Kvantitet 1 g
Synonym α-Asarone trans-Asarone
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (480.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER C/C=C/C1=C(OC)C=C(OC)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 208.25
Formel vikt 208.25
Procent renhet 99.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation