Läs mer
alpha-Asarone
Produktkod. 15466739
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466739 1 g 1g
15476739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65125.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2883-98-9 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
α-Asarone användes i syntesen av serier avα -asarone-isomerer och undersöktes för deras hypolipidemiska och trombocythämmande aktiviteter. Det används vid syntes av antiinflammatorisk neolignan. Används även i lignansynteser för antiallergiska medel. Det används kliniskt som medicin för behandling av epilepsi, hosta, bronkit och astma. Den uppvisar neuroprotektiv, antioxidativ, antikonvulsiv och kognitivt förbättrande verkan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme. Förvara i kylskåp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2883-98-9
Molekylformel C12H16O3
Molekylvikt (g/mol) 208.257
MDL-nummer MFCD00064457
InChI-nyckel RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Synonym alpha-asarone, asarone, trans-isoasarone, trans-asarone, asaron, azaron, etherophenol, trans-isoasaron, e-asarone, asarum camphor
PubChem CID 636822
ChEBI CHEBI:78309
IUPAC-namn 1,2,4-trimetoxi-5-[(E)-prop-l-enyl]bensen
LEDER CC=CC1=CC(=C(C=C1OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Asarone
Smältpunkt 57°C to 61°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 296°C
Linjär formel (CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Kvantitet 1 g
Beilstein 1910606
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,824
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Formel vikt 208.25
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.