Läs mer
alpha-Asarone
Beskrivning
α-Asarone användes i syntesen av serier avα -asarone-isomerer och undersöktes för deras hypolipidemiska och trombocythämmande aktiviteter. Det används vid syntes av antiinflammatorisk neolignan. Används även i lignansynteser för antiallergiska medel. Det används kliniskt som medicin för behandling av epilepsi, hosta, bronkit och astma. Den uppvisar neuroprotektiv, antioxidativ, antikonvulsiv och kognitivt förbättrande verkan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslig i kloroform, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme. Förvara i kylskåp.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Asarone |
| Smältpunkt | 57 °C till 61 °C |
| Färg | Vitt till gult |
| Kokpunkt | 296 °C |
| Linjär formel | (CH3O)3C6H2CH=CHCH3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1910606 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,824 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform, metanol. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- alpha-Asarone
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-prop-1-enylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.