Läs mer
alfa-benzoinoxim, 98 %
Produktkod. 10579800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10579800 25 g Glasflaska 25g
10478050 100 g Glasflaska 100g
11955651 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10579800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105530250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 441-38-3
Molekylformel C14H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 227.26
MDL-nummer MFCD00004501
InChI-nyckel WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Synonym 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
IUPAC-namn (IR,2Z)-2-hydroxiimino-1,2-difenyletanol
LEDER O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Benzoin oxime
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 150°C to 155°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Kvantitet 25 g
Beilstein 08,IV,1282
Merck Index 15,1096
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,aq. ammonium hydroxide
Formel vikt 227.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.