missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-(Benzoylamino)benzeneacetamide-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(Benzoylamino)benzeneacetamide-d10 |
| CAS | 1246814-47-0 |
| Molekylformel | C15H4D10N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(alpha-Carbamoylbenzyl)benzamide-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O2/c16-14(18)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H2,16,18)(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N=C(O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])C(=N)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-[2-hydroxy-2-imino-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethyl]benzenecarboximidic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.35 |
| Formel vikt | 264.1683 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?