Läs mer
alpha-Bisabolol, 96%
Produktkod. 11406974
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406974 10 g 10g
11416974 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406974 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21457.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 515-69-5 | C15H26O | 222.372 g/mol
Den finner sin tillämpning som maskeringsmedel, hudvårdande medel och lugnande medel i kosmetikaindustrin. De viktigaste effekterna av Bisabolol för användning i kosmetika är antiinflammatoriska, sårläkande, antibakteriella och antimykotiska. Bisabolol är därför perfekt lämpad för användning i alla typer av hudvårdsprodukter. Den kan användas som aktiv substans i kosmetiska preparat för skydd och vård av känslig hud, preparat för spädbarn och barn, solskydds- och aftersunprodukter, rakvatten och preparat för munhygien.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Den finner sin tillämpning som maskeringsmedel, hudvårdande medel och lugnande medel inom kosmetikindustrin. De viktigaste effekterna av Bisabolol för användning i kosmetika är antiinflammatoriska, sårläkande, antibakteriella och antimykotiska. Bisabolol är därför perfekt lämpad för användning i alla typer av hudvårdsprodukter. Den kan användas som aktiv substans i kosmetiska preparat för skydd och vård av känslig hud, preparat för spädbarn och barn, solskydds- och aftersunprodukter, rakvatten och preparat för munhygien.
Löslighet
Löslig i alkohol, naturliga, mineraliska och syntetiska oljor. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 515-69-5
Molekylformel C15H26O
Molekylvikt (g/mol) 222.372
MDL-nummer MFCD03846910
InChI-nyckel RGZSQWQPBWRIAQ-LSDHHAIUSA-N
Synonym bisabolol, alpha-bisabolol, +-alpha-bisabolol, d-alpha-bisabolol, .alpha.-bisabolol, +-1'r,2r-alpha-bisabolol, 2r-6-methyl-2-1r-4-methylcyclohex-3-en-1-yl hept-5-en-2-ol, 3-cyclohexene-1-methanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-4-methyl-3-pentenyl-, r*,r*, dsstox_cid_25964, dsstox_rid_81260
PubChem CID 1549992
IUPAC-namn (2R)-6-metyl-2-[(lR)-4-metylcyklohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
LEDER CC1=CCC(CC1)C(C)(CCC=C(C)C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Bisabolol
Densitet 0.93
Flampunkt 135°C (275°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 10 g
Beilstein 5733954
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,1241
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,natural,mineral and synthetic oils. Insoluble in water.
Formel vikt 222.37
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.