Läs mer
alfa-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluen, TRC
Produktkod. 30136128
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136128 5 g
17961685 25 g
17993075 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6870405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1765-40-8
Molekylformel C7 H2 Br F5
Molekylvikt (g/mol) 260.99
Synonym 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, (bromomethyl)pentafluoro- (9CI), Toluene, α-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), (Bromomethyl)pentafluorobenzene, (Pentafluorophenyl)methyl bromide, 1-(Bromomethyl)pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α-bromotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmethyl bromide, NSC 96888, Pentafluorobenzyl bromide, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, α-Bromo-pentafluorotoluene
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbensen
LEDER Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Formel vikt 259.926