Läs mer
alfa-bromo-2'-acetonafton, 98 %
Produktkod. 10346740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10346740 10 g 10g
10031650 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147480100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 613-54-7 | C12H9BrO | 249,107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-54-7
MDL-nummer MFCD00004109
InChI-nyckel YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
PubChem CID 69179
IUPAC-namn 2-brom-l-naftalen-2-yletanon
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Bromo-2'-acetonaphthone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 82 °C till 85 °C
Färg Brun-lila
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H9BrO
Linjär formel C10H7COCH2Br
Kvantitet 10 g
Molekylvikt (g/mol) 249.11
Formel vikt 249.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • a-Bromo-2'-acetonaphthone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.