Läs mer
alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11467196
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467196 25 g 25g
11457196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25518.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29270-30-2
Molekylformel C8H6BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 249.488
MDL-nummer MFCD03428513
InChI-nyckel XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-bromo-2-chlorophenylacetic acid, 2-bromo-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-bromo-2-2'-chlorophenyl acetic acid, a-bromo 2-chlorophenylacetic acid, alpha-bromo-2-chlorophenyl acetic acid, alpha-bromo 2-chloro phenylacetic acid, bromo 2-chlorophenyl acetic acid, a-bromo-2-chlorophenylacetic acid, alapha-bromo-2-chloro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-bromo-2-chloro
PubChem CID 2774031
IUPAC-namn 2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)Br)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Smältpunkt 105°C to 108°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 249.49
Procent renhet 98%