missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7028288
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457196 5 g 5g
11467196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11457196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25518.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 29270-30-2
Molekylformel C8H6BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 249.488
MDL-nummer MFCD03428513
InChI-nyckel XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-bromo-2-chlorophenylacetic acid, 2-bromo-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-bromo-2-2'-chlorophenyl acetic acid, a-bromo 2-chlorophenylacetic acid, alpha-bromo-2-chlorophenyl acetic acid, alpha-bromo 2-chloro phenylacetic acid, bromo 2-chlorophenyl acetic acid, a-bromo-2-chlorophenylacetic acid, alapha-bromo-2-chloro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-bromo-2-chloro
PubChem CID 2774031
IUPAC-namn 2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)Br)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Smältpunkt 105°C to 108°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 249.49
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.