Läs mer
alfa-brom-4-klorfenylättiksyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496608
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496608 1 g 1g
15406618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60141.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3381-73-5 | C8H6BrClO2 | 249.49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3381-73-5
Molekylformel C8H6BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 249.49
MDL-nummer MFCD08276760
InChI-nyckel KKOAAWLOOHBFQP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-2-4-chlorophenyl acetic acid, alpha-bromo-4-chlorophenylacetic acid, bromo 4-chlorophenyl acetic acid, acmc-1ct0u, bromo-4-chlorophenyl acetic acid, bromo-4-chloro-phenyl acetic acid, bromo-4-chloro-phenyl-acetic acid, 2-bromo-2-4-chlorophenyl aceticacid, alpha-bromo-p-chloro phenylacetic acid, alpha-bromo-p-chlorophenyl acetic acid
PubChem CID 10490868
IUPAC-namn 2-brom-2-(4-klorfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)C(Br)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Smältpunkt 95°C to 99°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 249.49
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.