Läs mer
alfa-brom-4-nitro-o-kresol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10361553 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10361553 25 g Glasflaska 25g
10260593 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10361553 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388520250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 772-33-8 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 772-33-8
MDL-nummer MFCD00007340
InChI-nyckel KFDPCYZHENQOBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-nitrophenol, alpha-bromo-4-nitro-o-cresol, phenol, 2-bromomethyl-4-nitro, koshland reagent i, 2-bromomethyl-4-nitro-phenol, 2-hydroxy-5-nitrobenzylbromide, .alpha.-bromo-4-nitro-o-cresol, o-cresol, .alpha.-bromo-4-nitro, koshland i
PubChem CID 13044
IUPAC-namn 2-(brommetyl)-4-nitrofenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CBr)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Bromo-4-nitro-o-cresol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 145°C to 149°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H6BrNO3
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 232.03
Formel vikt 232.03
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • a-Bromo-4-nitro-o-cresol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.