Läs mer
alfa-bromo-gamma-butyrolakton, 97 %
Produktkod. 11433587
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433587 100 g 100g
11423587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17344.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 5061-21-2 | C4H5BrO2 | 164,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5061-21-2
Molekylformel C4H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 164.99
MDL-nummer MFCD00005387
InChI-nyckel LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-4-butanolide, alpha-bromo-gamma-butyrolactone, 2-bromobutyrolactone, 3-bromodihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 3-bromodihydro, 3-bromo-2-furanone, bromobutyrolactone, 2 3h-furanone, bromodihydro, .alpha.-bromo-.gamma.-butyrolactone, .alpha.-bromobutyrolactone
PubChem CID 95463
IUPAC-namn 3-bromooxolan-2-on
LEDER BrC1CCOC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Densitet 1.994
Kokpunkt 137 °C till 139 °C (6 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 100 g
Beilstein 107800
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 164.99
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.