Läs mer
Alfa-bromo-gamma-butyrolakton, TRC
Produktkod. 30342250
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30342250 25 g
1 options
Produktkod. 30342250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68207025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
CAS 5061-21-2
Molekylformel C4 H5 Br O2
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
LEDER BrC1CCOC1=O
IUPAC-namn 3-bromooxolan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 164.99
Formel vikt 163.9473