Läs mer
Alfa-bromo-gamma-butyrolakton, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Bromo-gamma-butyrolactone |
| CAS | 5061-21-2 |
| Molekylformel | C4 H5 Br O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2 |
| LEDER | BrC1CCOC1=O |
| IUPAC-namn | 3-bromooxolan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.99 |
| Formel vikt | 163.9473 |