Läs mer
alfa-bromocinnamaldehyd, 98 %
Produktkod. 11472337
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472337 25 g 25g
11482337 100 g 100g
11492337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14230.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 5443-49-2 | C9H7BrO | 211,058 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5443-49-2
Molekylformel C9H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 211.058
MDL-nummer MFCD00006965
InChI-nyckel WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Synonym alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromo
PubChem CID 5369403
IUPAC-namn (Z)-2-brom-3-fenylprop-2-enal
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Bromocinnamaldehyde
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 211.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.