Läs mer
Alpha-Bromopropiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Bromopropiophenone |
| CAS | 2114-00-3 |
| Molekylformel | C9H9BrO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-phenyl-1-propanone, 1-Benzoyl-1-bromoethane, 1-Bromoethyl Phenyl Ketone, 2-Bromo-1-phenyl-1-propanone, dl-alpha-Bromopropiophenone, NSC 89689 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3 |
| LEDER | CC(Br)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-phenylpropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vikt | 211.9837 |