Läs mer
alpha-Bromostyrene (~90%, ~1% Hydroquinone as stabilizer), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | alpha-Bromostyrene |
| CAS | 98-81-7 |
| Molekylformel | C8 H7 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Styrene,, (1-Bromoethenyl)benzene, (1-Bromovinyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethene, 1-Bromo-1-phenylethylene, 1-Bromostyrene, 1-Phenylvinyl bromide, α-Bromostyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2 |
| LEDER | BrC(=C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-bromoethenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.05 |
| Formel vikt | 181.9731 |