Läs mer
alpha-Bulnesene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Bulnesene |
| CAS | 3691-11-0 |
| Molekylformel | C15H24 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (1S,7R,8aS)-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)azulene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-[1S-(1alpha,7alpha,8abeta)]-azulene, alpha-Bulnesene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h12-13,15H,1,5-9H2,2-4H3/t12-,13+,15-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@H]12)C(=C)C |
| IUPAC-namn | (3S,3aS,5R)-3,8-dimethyl-5-prop-1-en-2-yl-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.35 |
| Formel vikt | 204.1878 |