Läs mer
Invitrogen™ Alfa-bungarotoxinkonjugat
Produktkod. 11500756
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 405
Biotin-XX
Omärkt
Tetrametylrhodamin
Förpackningsstorlek:
1mg
500µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500756
Brand: Invitrogen™ T1175
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugat, inklusive Alexa Mjöl och Alexa Flour Plus konjugat.
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugat, inklusive Alexa Mjöl och Alexa Flour Plus konjugat. Alfa-bungarotoxin, en peptid med 74 aminosyror extraherad från gift från Bungarus multicinctus, binder med hög affinitet till alfa-subenheten av nikotinacetylkolinreceptorn (AChR) i neuromuskulära förbindelser.
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugat, inklusive Alexa Mjöl och Alexa Flour Plus konjugat. Alfa-bungarotoxin, en peptid med 74 aminosyror extraherad från gift från Bungarus multicinctus, binder med hög affinitet till alfa-subenheten av nikotinacetylkolinreceptorn (AChR) i neuromuskulära förbindelser. Vår ljusa och fotostabila Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoxin är ett överlägset val av sond för att visualisera denna receptor.
Fluorescerande alfa-bungarotoxinkonjugat kan användas för att underlätta identifiering av nikotiniska AChR och lokalisering av neuromuskulära förbindelser. Konjugerat alfa-bungarotoxin har använts i många olika tillämpningar, inklusive immunfluorescens (IF), immunhistokemi (IHC) och flödescytometri (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Tetrametylrhodaminα -Bungarotoxin
Kvantitet 500μ g
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (– 5° till– 30 °C) och skydda mot ljus.
Etikett eller färgämne Tetrametylrhodamin
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Subcellulär lokalisering Receptorer
Excitation/Emission 554/577 nm