Läs mer
Invitrogen™ Alfa-bungarotoxinkonjugat
Beskrivning
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugater, inklusive Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alfa-bungarotoxin, en peptid med 74 aminosyror extraherad från Bungarus multicinctus-gift, binder med hög affinitet till alfasubenheten av den nikotinhaltiga acetylkolinreceptorn (AChR) i neuromuskulära förbindelser.
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugater, inklusive Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alfa-bungarotoxin, en peptid med 74 aminosyror extraherad från Bungarus multicinctus-gift, binder med hög affinitet till alfasubenheten av den nikotinhaltiga acetylkolinreceptorn (AChR) i neuromuskulära förbindelser. Vår ljusa och fotostabila Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoxin är ett utmärkt val av prob för att visualisera denna receptor.
Fluorescerande alfa-bungarotoxinkonjugater kan användas för att underlätta identifiering av nikotiniska AChR och lokalisering av neuromuskulära junctions. Konjugerad alfa-bungarotoxin har använts i en rad olika tillämpningar, inklusive immunofluorescens (IF), immunohistokemi (IHC) och flödescytometri (FC).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Konjugera |
| Kvantitet | 500μ g |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (– 5° till– 30 °C) och skydda mot ljus. |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ 594 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Protein subtyp | Andra proteiner |
| Excitation/Emission | 590/617 nm |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
Säkerhet och hantering
- a-bungarotoxin, Alexa Fluor 594 conjugate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P330-Skölj munnen.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: a-bungarotoxin