Läs mer
Invitrogen™ Alfa-bungarotoxinkonjugat
Produktkod. 17806578
Change view
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 405
Biotin-XX
Omärkt
Tetrametylrhodamin
Förpackningsstorlek:
1mg
500µg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Etikett eller färgämne unitSize
17806578 Alexa Fluor™ Plus 405 -
11554147 Alexa Fluor™ 488 500µg
11554187 Alexa Fluor™ 555 500µg
11564147 Alexa Fluor™ 594 500µg
11544187 Alexa Fluor™ 647 500µg
11534147 Biotin-XX 500µg
11500756 Tetrametylrhodamin 500µg
10729564 Omärkt 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17806578 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B56130
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugater, inklusive Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor .
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugater, inklusive Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alfa-bungarotoxin, en peptid med 74 aminosyror extraherad från Bungarus multicinctus-gift, binder med hög affinitet till alfasubenheten av den nikotinhaltiga acetylkolinreceptorn (AChR) i neuromuskulära förbindelser.
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugater, inklusive Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alfa-bungarotoxin, en peptid med 74 aminosyror extraherad från Bungarus multicinctus-gift, binder med hög affinitet till alfasubenheten av den nikotinhaltiga acetylkolinreceptorn (AChR) i neuromuskulära förbindelser. Vår ljusa och fotostabila Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoxin är ett utmärkt val av prob för att visualisera denna receptor.
Fluorescerande alfa-bungarotoxinkonjugater kan användas för att underlätta identifiering av nikotiniska AChR och lokalisering av neuromuskulära junctions. Konjugerad alfa-bungarotoxin har använts i en rad olika tillämpningar, inklusive immunofluorescens (IF), immunohistokemi (IHC) och flödescytometri (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Violett
Kvantitet 100μ g
Innehåll och lagring Butik på≤ -20 °C, skydda mot ljus. Undvik frys-upptiningscykler.
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ Plus 405
Excitation/Emission 411/431 nm
Produktlinje Alexa Fluor