Läs mer
Invitrogen™ Alfa-bungarotoxinkonjugat
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 405
Biotin-XX
Omärkt
Tetrametylrhodamin
Förpackningsstorlek:
1mg
500µg
Beskrivning
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugat, inklusive Alexa Mjöl och Alexa Flour Plus konjugat. Alfa-bungarotoxin, en peptid med 74 aminosyror extraherad från gift från Bungarus multicinctus, binder med hög affinitet till alfa-subenheten av nikotinacetylkolinreceptorn (AChR) i neuromuskulära förbindelser.
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett urval av Invitrogen alfa-bungarotoxinkonjugat, inklusive Alexa Mjöl och Alexa Flour Plus konjugat. Alfa-bungarotoxin, en peptid med 74 aminosyror extraherad från gift från Bungarus multicinctus, binder med hög affinitet till alfa-subenheten av nikotinacetylkolinreceptorn (AChR) i neuromuskulära förbindelser. Vår ljusa och fotostabila Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoxin är ett överlägset val av sond för att visualisera denna receptor.
Fluorescerande alfa-bungarotoxinkonjugat kan användas för att underlätta identifiering av nikotiniska AChR och lokalisering av neuromuskulära förbindelser. Konjugerat alfa-bungarotoxin har använts i många olika tillämpningar, inklusive immunfluorescens (IF), immunhistokemi (IHC) och flödescytometri (FC).
Fluorescerande alfa-bungarotoxinkonjugat kan användas för att underlätta identifiering av nikotiniska AChR och lokalisering av neuromuskulära förbindelser. Konjugerat alfa-bungarotoxin har använts i många olika tillämpningar, inklusive immunfluorescens (IF), immunhistokemi (IHC) och flödescytometri (FC).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Violett |
| Kvantitet | 100μ g |
| Innehåll och lagring | Butik på≤ -20 °C, skydda mot ljus. Undvik frys-upptiningscykler. |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ Plus 405 |
| Excitation/Emission | 411/431 nm |
| Produktlinje | Alexa Fluor |