missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Carboline-15N2 N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Carboline-15N2 N-Oxide |
| CAS | 1189496-03-4 |
| Molekylformel | C11H815N2O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2 N-Oxide, 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O/c14-13-7-3-5-9-8-4-1-2-6-10(8)12-11(9)13/h1-7,12H/i12+1,13+1 |
| LEDER | O=[15n]1cccc2c3ccccc3[15nH]c12 |
| IUPAC-namn | 9H-(1^{15}N)pyridino[2,3-b]indole 1-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.18 |
| Formel vikt | 186.0577 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?