missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Carboline-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Carboline-15N2 |
| CAS | 1189983-12-7 |
| Molekylformel | C11H815N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2, 1,9-Diazafluorene-15N2, 1-Azacarbazole-15N2, 9H-1,9-Diazafluorene-15N2, NSC 67064-15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-12-11(9)13-10/h1-7H,(H,12,13)/i12+1,13+1 |
| LEDER | c1ccc2c(c1)[15nH]c3[15n]cccc23 |
| IUPAC-namn | 9H-(115N)pyridino[2,3-b]indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?