missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
alpha-Carboline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Carboline |
| CAS | 244-76-8 |
| Molekylformel | C11 H8 N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-12-11(9)13-10/h1-7H,(H,12,13) |
| LEDER | c1ccc2c(c1)[nH]c3ncccc23 |
| IUPAC-namn | 9H-pyrido[2,3-b]indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0687 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?