Läs mer
Alfa-cellulosa (pulveriserad), TRC
Produktkod. 30135284
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135284 500 g
17997694 50 g
17999734 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135284 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC459200500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
Molekylformel (C6H10O5)n
Molekylvikt (g/mol) 504.44
Synonym Cellulose, β-Amylose
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxymetyl)-5-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triol
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](O[H])[C@H](O)[C@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicified Microcystalline Cellulose
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
Formel vikt 504.169