Läs mer
Thermo Scientific Chemicals alpha-Chloralose, 98+%, beta anomer ca 20%
Produktkod. 11480393
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480393 25 g 25g
11490393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480393 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11492.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309.52 g/mol
Det har använts brett som ett djurbedövningsmedel i laboratoriemiljö. alfa-kloralos är ett äkta bedövningsmedel eller ett immobiliseringsmedel med lugnande-hypnotiska egenskaper har viktiga konsekvenser. Kanadagäss (Branta canadensis) och blågäss (Chen caerulescens) fångades med alfa-kloralos, ett oralt hypnotikum administrerat på bete. Vilda kalkoner (Meleagris gallopavo) fångades med alfa-kloralos, ett oralt bedövningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det har använts brett som ett bedövningsmedel för djur i laboratoriemiljö. alfa-kloralos är ett äkta bedövningsmedel eller ett immobiliseringsmedel med lugnande-hypnotiska egenskaper har viktiga konsekvenser. Kanadagäss (Branta canaden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15879-93-3
Molekylformel C8H11Cl3O6
Molekylvikt (g/mol) 309.52
MDL-nummer MFCD00005542
InChI-nyckel OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonym a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
LEDER OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Chloralose
Smältpunkt 180°C to 184°C
Namnnotering beta anomer ≈ 15%
Kvantitet 25 g
Beilstein 85418
Merck Index 14,2072
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxi-2-(triklormetyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]etan-1,2-diol
Formel vikt 309.53
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.