Läs mer
Thermo Scientific Chemicals alfa-kloralose, 98+%, betaanomer ca 20%
Beskrivning
Det har använts brett som ett djurbedövningsmedel i laboratoriemiljö. alfa-kloralos är ett äkta bedövningsmedel eller ett immobiliseringsmedel med lugnande-hypnotiska egenskaper har viktiga konsekvenser. Kanadagäss (Branta canadensis) och blågäss (Chen caerulescens) fångades med alfa-kloralos, ett oralt hypnotikum administrerat på bete. Vilda kalkoner (Meleagris gallopavo) fångades med alfa-kloralos, ett oralt bedövningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det har använts brett som ett bedövningsmedel för djur i laboratoriemiljö. alfa-kloralos är ett äkta bedövningsmedel eller ett immobiliseringsmedel med lugnande-hypnotiska egenskaper har viktiga konsekvenser. Kanadagäss (Branta canaden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Chloralose |
| Smältpunkt | 180 °C till 184 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Anteckningar om analysprocent | beta-anomer≈ 15 % |
| Beilstein | 85418 |
| Merck Index | 14,2072 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| IUPAC-namn | (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxi-2-(triklormetyl)-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]etan-1,2-diol |
| Formel vikt | 309.53 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.