Läs mer
Alpha-Chlordane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cis-Chlordane (Alpha Isomer) |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3-,4-,5-,8-,9+/m0/s1 |
| Formel vikt | 405.7978 |
| Procent renhet | >95% |