Läs mer
alpha-Chloro-o-xylene, 99%
Produktkod. 10744791 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10744791 25 mL Glasflaska 25ml
10677442 100 mL Glasflaska 100ml
10127623 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10744791 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110150250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 552-45-4 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-45-4
Molekylformel C8H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.61
MDL-nummer MFCD00000899
InChI-nyckel VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw
PubChem CID 11093
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Chloro-o-xylene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -2.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 197.0°C to 199.0°C
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CH2Cl
Brytningsindex 1.5405 to 1.5425
Kvantitet 25 mL
Beilstein 05,364
Merck Index 15,10289
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,ketones and,chlorinated hydrocarbons
Formel vikt 140.61
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • a-Chloro-o-xylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.