Läs mer
Alpha-Chloro-p-methyltoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Chloro-p-methyltoluene |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 140.0393 |