Läs mer
Alpha-Chlorobenzyl 4-Fluorophenyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Chlorobenzyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClFO/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)14(17)11-6-8-12(16)9-7-11/h1-9,13H |
| Formel vikt | 248.0404 |