Läs mer
alpha-Chlorocinnamaldehyde, 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10495173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10495173 5 g Glass bottle 5g
10288853 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10495173 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18365-42-9
Molekylformel C9H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 166.61
MDL-nummer MFCD00077440
InChI-nyckel SARRRAKOHPKFBW-TWGQIWQCSA-N
Synonym alpha-chlorocinnamaldehyde, 2-chloro-3-phenylacrylaldehyde, 2-propenal, 2-chloro-3-phenyl, 2-chloro-3-phenyl-2-propenal, cinnamaldehyde, alpha-chloro, .alpha.-chlorocinnamaldehyde, 2z-2-chloro-3-phenylprop-2-enal, z-2-chloro-3-phenyl-2-propenal, a-chlorocinnamaldehyde, cinnamaldehyde, alpha-chloro-, z
PubChem CID 5899053
IUPAC-namn (Z)-2-chloro-3-phenylprop-2-enal
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-chlorocinnamaldehyde
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 20°C to 22°C
Färg Brown
Kokpunkt 107°C to 108°C (3.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CH=C(Cl)CHO
Brytningsindex 1.6390 to 1.641
Kvantitet 5 g
Formel vikt 166.61
Procent renhet 90+%
Fysisk form Liquid After Melting
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • a-Chlorocinnamaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.