Läs mer
Alpha-Chloroethyl Chloroformate, TRC
Produktkod. 30011875
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30011875 10 g
1 options
Produktkod. 30011875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36606010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50893-53-3
Molekylformel C3H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 142.97
Synonym 1-Chlorocarbonyloxy-1-chloroethane, 1-Chloroethyl Carbonochloridate, 1-Chloroethyl Chloroformate, Chloroformic Acid 1-Chloroethyl Ester, alpha-Chloroethoxycarbonyl Chloride
IUPAC-namn 1-chloroethyl carbonochloridate
LEDER CC(Cl)OC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Chloroethyl Chloroformate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-2(4)7-3(5)6/h2H,1H3
Formel vikt 141.9588