Läs mer
Alpha-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol, TRC
Produktkod. 30135244
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135244 1 g
30007577 500 mg
30012913 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135244 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4729501G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1378757-22-2
Molekylformel C8H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 172.61
Synonym α-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol, (RS)-2-Chloro-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
IUPAC-namn 3-(2-chloro-1-hydroxyethyl)phenol
LEDER OC(CCl)c1cccc(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9ClO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,8,10-11H,5H2
Formel vikt 172.0291