Läs mer
alfa-klorfenylacetylklorid, TRC
Produktkod. 30349450
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30349450 500 mg
1 options
Produktkod. 30349450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC376505500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Chlorophenylacetyl Chloride
CAS 2912-62-1
Molekylformel C8 H6 Cl2 O
Kvantitet 500 mg
Synonym Chlorophenyl-acetyl Chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl Chloride, Chlorophenylacetyl Chloride, Phenyl(chloro)acetyl Chloride, α-Chloro-α-phenylacetyl Chloride, α-Chlorobenzeneacetyl Chloride, α-Chlorophenylacetyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
LEDER ClC(C(=O)Cl)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-klor-2-fenylacetylklorid
Molekylvikt (g/mol) 189.039
Formel vikt 187.98