missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alpha-Citral, TRC

Produktkod. 30007459
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007459 500 mg
17923025 100 mg
17990365 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC141275500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 141-27-5
Molekylformel C10H16O
Molekylvikt (g/mol) 152.24
Synonym (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, (E)-Citral, (E)-Geranial, (E)-Neral, Citral a, Geranaldehyde, Geranial, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, trans-Citral, trans-Geranial, beta-Geranial, beta-Neral;
IUPAC-namn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
LEDER CC(=CCC\C(=C\C=O)\C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Citral
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.