Läs mer
Alpha-Copaene (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Copaene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-9(2)11-7-8-15(4)12-6-5-10(3)14(15)13(11)12/h5,9,11-14H,6-8H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14+,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 204.1878 |