Läs mer
Alfa-cyano-4-hydroxycinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30355176
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30355176 2.5 g 2.5g
30352556 5 g -
30354547 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30355176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3813482.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28166-41-8
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
Synonym 2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid, 4-Hydroxy-alpha-cyanocinnamic Acid, NSC 173138, alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
IUPAC-namn (E)-2-cyano-3-(4-hydroxyfenyl)prop-2-enoinsyra
LEDER OC(=O)C(=Cc1ccc(O)cc1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Formel vikt 189.0426