Läs mer
alfa-Cyano-4-hydroxikanelsyra, Ultrapure MALDI Matrix, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410777
Change view
Kvantitet:
5 x 10 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410777 5 x 10 mg Varje
1 options
Produktkod. 15410777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67635.!K
 Begränsad artikel
I lager
För användning som en matris i MALDI-masspektrometrianalys
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
Namnnotering Ultrapure MALDI-matrisen
CAS 28166-41-8
Smältpunkt 250 °C till 253 °C
Färg Gult
Odör Luktfritt
Molekylformel C10H7NO3
MDL-nummer MFCD00004204
Kvantitet 5 x 10 mg
Beilstein 3271427
Synonym alpha-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-3-4-hydroxyphe-nyl acrylic acid, 2z-2-cyano-3-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
InChI-nyckel AFVLVVWMAFSXCK-YVMONPNESA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C=C(C#N)C(=O)O)O
IUPAC-namn (Z)-2-cyano-3-(4-hydroxifenyl)prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 189.17
PubChem CID 9794103
Formel vikt 189.17
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.