missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alfa-cyano-alfa, beta-dietylvalersyra, etylester, TRC

Produktkod. 30364416
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC956050100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Cyano-alpha,beta-diethylvaleric Acid Ethyl Ester
CAS 854879-12-2
Molekylformel C12H21NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Cyano-2,3-diethylpentanoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H21NO2/c1-5-10(6-2)12(7-3,9-13)11(14)15-8-4/h10H,5-8H2,1-4H3
LEDER O=C(C(CC)(C#N)C(CC)CC)OCC
IUPAC-namn Etyl 2-cyano-2,3-dietylpentanoat
Molekylvikt (g/mol) 211.3
Formel vikt 211.16
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.