missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Cyano-Alpha,Beta-diethylvaleric Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Cyano-alpha,beta-diethylvaleric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 854879-12-2 |
| Molekylformel | C12H21NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Cyano-2,3-diethylpentanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO2/c1-5-10(6-2)12(7-3,9-13)11(14)15-8-4/h10H,5-8H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C(C(CC)(C#N)C(CC)CC)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-cyano-2,3-diethylpentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.3 |
| Formel vikt | 211.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?