Läs mer
Alpha-Cyano-Beta-methyl-Beta-ethoxyacrylonitrile-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Cyano-beta-methyl-beta-ethoxyacrylonitrile-13C2 |
| CAS | 1391052-96-2 |
| Molekylformel | C513C2H8N2O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (1-Ethoxyethylidene)malonitrile-13C2, 1-Ethoxyethylidenemalononitrile-13C2, 2-(1-Ethoxyethylidene)malononitrile-13C2, 2-Cyano-3-ethoxy-3-methylacrylonitrile-13C2, NSC 11585-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-3-10-6(2)7(4-8)5-9/h3H2,1-2H3/i2+1,6+1 |
| LEDER | [13CH3][13C](=C(C#N)C#N)OCC |
| IUPAC-namn | 2-(1-ethoxy(1,2-^{13}C_{2})ethylidene)propanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.14 |
| Formel vikt | 138.0704 |