Läs mer
alpha-Cyano-o-tolunitrile, 80%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10418690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10418690 100 g Glass bottle 100g
10021680 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10418690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152571000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3759-28-2
Molekylformel C9H6N2
Molekylvikt (g/mol) 142.16
MDL-nummer MFCD00001895
InChI-nyckel GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
PubChem CID 77368
IUPAC-namn 2-(cyanomethyl)benzonitrile
LEDER N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Cyano-o-tolunitrile
Namnnotering tech.
CAS Min % 75.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 76°C
Färg Beige to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 75% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel NCCH2C6H4CN
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 859
Formel vikt 142.16
Procent renhet 80%
Kvalitet Technical
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.