Läs mer
PCRmax™ Alpha Cycler 2 PCR-maskin
Produktkod. 15690245
Change view
Blockkonfigurationer:
Dubbel 384-brunn
Dubbla 96-brunnar
Dubbla block (1 x 96-brunnar och 1 x 384-brunnar)
Gradientintervall:
Upp till 19 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Blockkonfigurationer Gradientintervall Förpackningsstorlek
15690245 Dubbla 96-brunnar Upp till 19 °C Varje
15670245 Dubbla block (1 x 96-brunnar och 1 x 384-brunnar) Upp till 19 °C Varje
15680245 Dubbel 384-brunn Upp till 19 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15690245 Leverantör PCRmax Leverantörsnummer 9394522
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Alpha Cycler 2 (AC-2) dubbla oberoende blocksystem tillåter flera användare att köra olika protokoll samtidigt utan att behöva flera enheter. Idealisk för fleranvändarmiljöer eller uppskalning av genomströmning.
  • Stor och känslig HD-pekskärm: fungerar med handskar.
  • Aktiv provkylning - för skarpare amplifiering och minimal icke-specifik amplifiering
  • Program Wizard - låter dig generera ett protokoll specifikt för din primersekvens, mallkälla och amplikonlängd i sekunder
  • Alpha Track App och QRR-rapportering– Spåra förloppet för alla PCR-körningar och systemets tillstånd på distans
  • Gradientkapacitet - möjliggör förenklad temperaturoptimering, oavsett vilket block som väljs
  • 96-/384-brunnsformat flexibilitet för alla omfattningar och användarbehov
  • USB-anslutning och inloggning - Logga in på systemet och låt vilken enhet som helst ladda dina standardinställningar genom att bara sätta i din USB-minne
  • Blockalternativ: 96- eller 384-brunnsformat eller kombination av båda.
  • Max. gradientområde: upp till 29°C
Specifikationer
Termisk noggrannhet ± 0,25 °C (vid 55 °C)
Termisk enhetlighet ± 0,3 °C (vid 55 °C)
Mått 430 x 260 x 200 mm
Spänning 110 till 240 V
Produkttyp PCR-maskin
Garanti 2 år
Termiskt område 10 °C till 100 °C (4 °C slutlig underhållsvarning )
För användning med (applikation) PCR, kloning, termisk cykling, NGS, Sanger-sekvensering
Frekvens 50 till 60 Hz
Gräns-snittet Android-driven 10 tum Surfplattans gränssnitt
Wattal 900 W
Max. Ramphastighet 3,4 °C/s
Gradientintervall Upp till 19 °C
Vikt 30 kg (66 lb.)
Blockkonfigurationer Dubbla 96-brunnar