Läs mer
alfa-cyklodextrin, 97+%
Description
Användbar för selektiv utfällning av enantiomera, positionella eller strukturella isomererα -Cyclodextrin används som en fiberingrediens, ett lukt- eller smakmaskeringsmedel. Det är också användbart för emulgeringstillämpningar. Den används också som vispfiber och emulgerande fiber. Den hittar tillämpning inom medicin, hälsovård och mat och dryck. Det används också för att sänka blodets lågdensitetslipoproteinkolesterolnivåer och sänka blodtriglyceridnivåerna. Det spelar en väsentlig roll i fettfria eller fetthaltiga dessertkompositioner och används även för att reducera eller ersätta äggvita i konfektyr- och bageritillämpningar. Vidare fungerar det som en supramolekylär bärare, komplexbildare och kontrollerad läkemedelsfrisättning. Utöver detta används det för att öka insulin- och leptinkänsligheten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
% (vikt/volym)
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | alpha-Cyclodextrin |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,2718 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten med 1 % (w/v) |
| Optisk rotation | +136° (c=10 i vatten) |
| Formel vikt | 972.84 |
| Procent renhet | ≥97% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.