Läs mer
alfa-cyklodextrin, 97+%
Produktkod. 15463419
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463419 100 g 100g
15443419 5 g 5g
15453419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60687.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Användbar för selektiv utfällning av enantiomeriska, positions- eller strukturella isomerer | CAS: 10016-20-3 | C36H60O30 | 972,846 g/mol
Användbar för selektiv utfällning av enantiomera, positionella eller strukturella isomererα -Cyclodextrin används som en fiberingrediens, ett lukt- eller smakmaskeringsmedel. Det är också användbart för emulgeringstillämpningar. Den används också som vispfiber och emulgerande fiber. Den hittar tillämpning inom medicin, hälsovård och mat och dryck. Det används också för att sänka blodets lågdensitetslipoproteinkolesterolnivåer och sänka blodtriglyceridnivåerna. Det spelar en väsentlig roll i fettfria eller fetthaltiga dessertkompositioner och används även för att reducera eller ersätta äggvita i konfektyr- och bageritillämpningar. Vidare fungerar det som en supramolekylär bärare, komplexbildare och kontrollerad läkemedelsfrisättning. Utöver detta används det för att öka insulin- och leptinkänsligheten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i vatten vid 1
% (vikt/volym)
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10016-20-3
Molekylformel C36H60O30
Molekylvikt (g/mol) 972.846
MDL-nummer MFCD00078207
InChI-nyckel HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
PubChem CID 320760
LEDER C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Cyclodextrin
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,2718
Löslighetsinformation Löslig i vatten med 1 % (w/v)
Optisk rotation +136° (c=10 i vatten)
Formel vikt 972.84
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.